Zinc iodide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Zinc (II) iodide
11661.18 11661.30
11661.18EA 84.8 EUR
11661.18 11661.30
Zinc iodide ≥98%
Zinc iodide
Formule: I₂Zn
Kookpunt: 625 °C (ontbinding)
Smeltpunt: 446 °C
Dichtheid: 4,74
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011299
CAS nummer: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,10140