trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate 97.5-100.5% ACS
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97.5%-100.5%
CAS No.: 125572-95-4
Molecular Formula: C14H22N2O8.H2O
Formula Weight: 364.35 (346.34anhy)
Physical Form: Solid
Melting Point: 213-216°
Beilstein Reference: 3222748
MDL No.: MFCD00066429
Formule:
C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O Smeltpunt: 213…216 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00066429 CAS nummer: 125572-95-4 EINECS: 236-308-9 |