Disodium tetrabromopalladate ≥99.95% (metals basis) Pd ≥ 22.0%, Premion®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
40407.03
40407.06
40407.09
40407.03EA
95.5
EUR
40407.03
40407.06
40407.09
Disodium tetrabromopalladate ≥99.95% (metals basis) Pd ≥ 22.0%, Premion®
Disodium tetrabromopalladate
Purity: 99.95%
CAS No.: 50495-13-1
Molecular Formula: Na2PdBr4
Formula Weight: 472.02
Physical Form: Powder
Formule:
Br₄Na₂Pd Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00046199 CAS nummer: 50495-13-1 EINECS: 256-605-7 |