2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
43381.03
43381.06
43381.03EA
80.4
EUR
43381.03
43381.06
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥96%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 96%
CAS No.: 50488-42-1
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 45-47°
Boiling Point: 78-81°/30mm
MDL No.: MFCD00153086
Formule:
C₆H₃BrF₃N Kookpunt: 78…81 °C (30 mmHg) Smeltpunt: 45…47 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00153086 CAS nummer: 50488-42-1 |