1-(2-Bromoethyl)naphthalene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
43491.06 43491.03
43491.06EA 289 EUR
43491.06 43491.03
1-(2-Bromoethyl)naphthalene ≥97%
1-(2-Bromoethyl)naphthalene
Purity: 97% CAS No.: 13686-49-2 Molecular Formula: C12H11Br Formula Weight: 235.13 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Boiling Point: 237-238°1.65 MDL No.: MFCD00037737
Formule: C₁₂H₁₁Br
Kookpunt: 237…238 °C1,65
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037737
CAS nummer: 13686-49-2