5-(Chloromethyl)uracil ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
5-(Chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
44639.01
44639.03
44639.06
44639.01EA
49
EUR
44639.01
44639.03
44639.06
5-(Chloromethyl)uracil ≥97%
5-(Chloromethyl)uracil
Purity: 97%
CAS No.: 3590-48-5
Molecular Formula: C5H5ClN2O2
Formula Weight: 160.56
Physical Form: Powder
Formule:
C₅H₅ClN₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00218445 CAS nummer: 3590-48-5 |