Potassium tetrabromoplatinate(II) ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
45548.88 45548.ME
45548.88EA 594 EUR
45548.88 45548.ME
Potassium tetrabromoplatinate(II) ≥99.9% (metals basis)
Potassium tetrabromoplatinate(II)
Purity: 99.9% CAS No.: 13826-94-3 Molecular Formula: Br4K2Pt Formula Weight: 592.90 Physical Form: Crystalline Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00011376
Formule: Br₄K₂Pt
MW: 592.89 g/mol
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011376
CAS nummer: 13826-94-3
EINECS: 237-536-1