Gallium metal ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
45841.22 45841.36
45841.22EA 442 EUR
45841.22 45841.36
Gallium metal ≥99.9% (metals basis)
Gallium
Packaged in poylethylene bottle
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-55-3 Physical Form: May be solid or liquid due to ambient temperature UN No.: 2803 MDL No.: MFCD00134045
Formule: Ga
Kookpunt: 2403 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 29 °C
Dichtheid: 5,904 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134045
CAS nummer: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04364