Titanium(IV) butanolate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
77124.09
77124.22
77124.36
77124.09EA
34.2
EUR
77124.09
77124.22
77124.36
Titanium(IV) butanolate ≥99%
Titanium(IV) butanolate
Formule:
C₁₆H₃₆O₄Ti Kookpunt: 310…314 °C Smeltpunt: –55 °C Dichtheid: 0,998 Vlampunt: 41 °C (170 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009433 CAS nummer: 5593-70-4 EINECS: 227-006-8 UN: 2924 ADR: 3,III |