1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol Hemihydrate, Chlorbutanol hemihydrate, Chlorobutanol hemihydrate, Chlorobutanol hydrous
A10181.14
A10181.22
A10181.14EA
32.9
EUR
A10181.14
A10181.22
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate ≥98%
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
Purity: 98%
CAS No.: 6001-64-5
Molecular Formula: C4H7Cl3O.0.5H2O
Formula Weight: 186.47 (177.46anhy)
Flash Point:
Formule:
C₄H₇Cl₃O·0.5H₂O MW: 372.93 g/mol Kookpunt: 167 °C Smeltpunt: 98…100 °C (anhydr.) Vlampunt: >100 °C (212 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004461 CAS nummer: 6001-64-5 EINECS: 200-317-6 |