3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10183.03 A10183.06 A10183.14
A10183.03EA 23.8 EUR
A10183.03 A10183.06 A10183.14
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol
Purity: 97% CAS No.: 349-58-6 Molecular Formula: C8H4F6O Formula Weight: 230.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: 20-21° Boiling Point: 97-98°/50mm Beilstein Reference: 2123670 MDL No.: MFCD00000386
Formule: C₈H₄F₆O
Kookpunt: 97…98 °C (50 mmHg)
Smeltpunt: 20…21 °C
Dichtheid: 1,511
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000386
CAS nummer: 349-58-6
EINECS: 206-488-3