Methyl-2,5-dihydroxybenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10407.06 A10407.14
A10407.06EA 82.4 EUR
A10407.06 A10407.14
Methyl-2,5-dihydroxybenzoate ≥98%
Methyl-2,5-dihydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 2150-46-1 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 86-87° MDL No.: MFCD00016464
Formule: C₈H₈O₄
Smeltpunt: 86…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016464
CAS nummer: 2150-46-1
EINECS: 218-427-8