2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A10473.06
A10473.14
A10473.22
A10473.06EA
75.3
EUR
A10473.06
A10473.14
A10473.22
2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzene ≥98%
2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzene
Purity: 98%
CAS No.: 14227-18-0
Molecular Formula: C9H11NO5
Formula Weight: 213.19
Melting Point: 150-153°
Beilstein Reference: 2277262
Formule:
C₉H₁₁NO₅ Smeltpunt: 150…153 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016992 CAS nummer: 14227-18-0 |