4,4'-Difluorobenzophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Bis(4-Fluorophenyl)methanone, Bis(4-fluorophenyl) ketone
A10653.09 A10653.18 A10653.30
A10653.09EA 23.8 EUR
A10653.09 A10653.18 A10653.30
4,4'-Difluorobenzophenone ≥98%
4,4'-Difluorobenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 345-92-6 Molecular Formula: C13H8F2O Formula Weight: 218.20 Melting Point: 106-110° Boiling Point: 170-172°/10mm MDL No.: MFCD00000353
Formule: C₁₃H₈F₂O
MW: 218.2 g/mol
Kookpunt: 170…172 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 106…110 °C
Dichtheid: 1.39 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000353
CAS nummer: 345-92-6
EINECS: 206-466-3