2,5-Diphenyloxazole 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10654.14 A10654.22 A10654.36
A10654.14EA 34.8 EUR
A10654.14 A10654.22 A10654.36
2,5-Diphenyloxazole 99%
2,5-Diphenyloxazole
Purity: 99% CAS No.: 92-71-7 Molecular Formula: C15H11NO Formula Weight: 221.26 Melting Point: 70-74° Boiling Point: 360° MDL No.: MFCD00005306
Formule: C₁₅H₁₁NO
Kookpunt: 360 °C
Smeltpunt: 70…74 °C
Dichtheid: 1,060
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005306
CAS nummer: 92-71-7
EINECS: 202-181-3