2-Amino-4-methylbenzothiazole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10822.06 A10822.14 A10822.22
A10822.06EA 28.4 EUR
A10822.06 A10822.14 A10822.22
2-Amino-4-methylbenzothiazole 98%
2-Amino-4-methylbenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 1477-42-5 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.22 Melting Point: 137-139° Beilstein Reference: 129346
Formule: C₈H₈N₂S
Kookpunt: 321 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 137…139 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005793
CAS nummer: 1477-42-5
EINECS: 216-028-3