4-Chloro-o-phenylenediamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A10823.14 A10823.22 A10823.36
A10823.14EA 66.3 EUR
A10823.14 A10823.22 A10823.36
4-Chloro-o-phenylenediamine 97%
4-Chloro-o-phenylenediamine
Purity: 97% CAS No.: 95-83-0 Molecular Formula: C6H7ClN2 Formula Weight: 142.59 Melting Point: 70-74° MDL No.: MFCD00011691
Formule: C₆H₇ClN₂
Kookpunt: 280 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 70…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011691
CAS nummer: 95-83-0
EINECS: 202-456-8