Pyridinium chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pyridine hydrochloride, Pyridinehydrochloride, Pyridine HCl
A10871.0B A10871.18 A10871.30
A10871.0BEA 289 EUR
A10871.0B A10871.18 A10871.30
Pyridinium chloride ≥98%
Pyridinium chloride
Purity: 98% CAS No.: 628-13-7 Molecular Formula: C5H5N.HCl Formula Weight: 115.56 Melting Point: ca 145° Boiling Point: 222-224° MDL No.: MFCD00012802
Formule: C₅H₆ClN
Kookpunt: 222…224 °C
Smeltpunt: ∼ 145 °C
Dichtheid: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012802
CAS nummer: 628-13-7
EINECS: 211-027-4