Furfurylalcohol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 98-00-0
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4870
Odour: Mild
Melting Point: -31°
Boiling Point: 170-171°
Beilstein Reference: 106291
Merck Reference: 14,4305
UN No.: 2874
MDL No.: MFCD00003252
Formule:
C₅H₆O₂ Kookpunt: 170…171 °C Smeltpunt: –31 °C Dichtheid: 1,129 Vlampunt: 65 °C (149 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003252 CAS nummer: 98-00-0 EINECS: 202-626-1 UN: 2874 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,4305 |