Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11001.09
A11001.18
A11001.30
AB111834.0050
A11001.09EA
52.2
EUR
A11001.09
A11001.18
A11001.30
ABCRAB111834.0050
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate ≥98%
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 3943-89-3
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 132-135°
Beilstein Reference: 2097435
Formule:
C₉H₁₀O₄ Smeltpunt: 132…135 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002199 CAS nummer: 3943-89-3 EINECS: 223-529-0 |