Tris(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Tris(o-methoxyphenyl)phosphine
A11096.03
A11096.06
A11096.03EA
40.5
EUR
A11096.03
A11096.06
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
Purity: 98%
CAS No.: 4731-65-1
Molecular Formula: C21H21O3P
Formula Weight: 352.37
Melting Point: 196-204°
Beilstein Reference: 2776186
Formule:
C₂₁H₂₁O₃P Smeltpunt: 196…204 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014892 CAS nummer: 4731-65-1 EINECS: 225-235-8 |