4-Propylcyclohexanon ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11126.14
A11126.22
A11126.14EA
119
EUR
A11126.14
A11126.22
4-Propylcyclohexanon ≥99%
4-Propylcyclohexanone
Purity: 99%
CAS No.: 40649-36-3
Molecular Formula: C9H16O
Formula Weight: 140.23
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4535
Boiling Point: 115°/36mm
Beilstein Reference: 2076023
MDL No.: MFCD00058690
Formule:
C₉H₁₆O Kookpunt: 115 °C (36 mmHg) Dichtheid: 0,910 Vlampunt: 86 °C (186 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00058690 CAS nummer: 40649-36-3 EINECS: 406-810-4 |