Phthalimide potassium salt ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11134.0E A11134.22 A11134.36
A11134.0EEA 365 EUR
A11134.0E A11134.22 A11134.36
Phthalimide potassium salt ≥98%
Phthalimide potassium salt
Purity: 98+% CAS No.: 1074-82-4 Molecular Formula: C8H4KNO2 Formula Weight: 185.23 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3598719
Formule: C₈H₄KNO₂
Smeltpunt: >300 °C
Dichtheid: 1,63
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005887
CAS nummer: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6