2-Mercapto-5-methylbenzimidazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11192.06
A11192.14
A11192.22
A11192.06EA
22.7
EUR
A11192.06
A11192.14
A11192.22
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole ≥98%
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 27231-36-3
Molecular Formula: C8H8N2S
Formula Weight: 164.23
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 5083
Formule:
C₈H₈N₂S Kookpunt: 349 °C (1013 hPa) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010617 CAS nummer: 27231-36-3 EINECS: 248-350-5 |