Tris(3-chlorophenyl)phosphine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tri(m-chlorophenyl)phosphine, Tris(m-chlorophenyl)phosphine
A11203.03 A11203.06 A11203.14
A11203.03EA 35.4 EUR
A11203.03 A11203.06 A11203.14
Tris(3-chlorophenyl)phosphine ≥98%
Tris(3-chlorophenyl)phosphine
Purity: 98% CAS No.: 29949-85-7 Molecular Formula: C18H12Cl3P Formula Weight: 365.63 Melting Point: 64-66° MDL No.: MFCD00013632
Formule: C₁₈H₁₂Cl₃P
Smeltpunt: 64…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013632
CAS nummer: 29949-85-7
EINECS: 249-970-9