Thiophene-2-carboxylic hydrazide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11270.06
A11270.14
A11270.06EA
47.3
EUR
A11270.06
A11270.14
Thiophene-2-carboxylic hydrazide ≥98%
Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 2361-27-5
Molecular Formula: C5H6N2OS
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 137-140°
Beilstein Reference: 114437
Formule:
C₅H₆N₂OS Smeltpunt: 137…140 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005435 CAS nummer: 2361-27-5 EINECS: 219-107-0 |