2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11330.06
A11330.14
A11330.22
A11330.06EA
46.7
EUR
A11330.06
A11330.14
A11330.22
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 98%
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 56-05-3
Molecular Formula: C4H3Cl2N3
Formula Weight: 164.00
Melting Point: 218-222°
Beilstein Reference: 118454
Formule:
C₄H₃Cl₂N₃ Smeltpunt: 218…222 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006090 CAS nummer: 56-05-3 EINECS: 200-253-9 |