Benzopinacol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 98%
CAS No.: 464-72-2
Molecular Formula: C26H22O2
Formula Weight: 366.46
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 174-180°
Beilstein Reference: 2061947
Merck Reference: 14,1100
MDL No.: MFCD00004448
Formule:
(C₆H₅)₂C(OH)C(OH)(C₆H₅)₂ Kookpunt: 508 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 174…180 °C Dichtheid: 1,24 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004448 CAS nummer: 464-72-2 EINECS: 207-356-8 Merck Index: 14,1100 |