1-Bromo-4-propoxybenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Bromo-4-n-propoxybenzene, 4-Propoxybromobenzene, 1-Bromo-4-propoxylbenzene
A11462.06 A11462.14
A11462.06EA 65.8 EUR
A11462.06 A11462.14
1-Bromo-4-propoxybenzene ≥98%
1-Bromo-4-propoxybenzene
Purity: 98% CAS No.: 39969-56-7 Molecular Formula: C9H11BrO Formula Weight: 215.10 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 238-240° MDL No.: MFCD00156160
Formule: C₉H₁₁BrO
Kookpunt: 238…240 °C
Dichtheid: 1,356
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156160
CAS nummer: 39969-56-7