1,3-Diacetoxybenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11547.18 A11547.30
A11547.18EA 28.4 EUR
A11547.18 A11547.30
1,3-Diacetoxybenzene ≥98%
1,3-Diacetoxybenzene
Purity: 98% CAS No.: 108-58-7 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5030 Boiling Point: 278° Beilstein Reference: 1875007 MDL No.: MFCD00008701
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Kookpunt: 278 °C
Smeltpunt: 142…143 °C
Dichtheid: 1,179
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008701
CAS nummer: 108-58-7
EINECS: 203-596-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable