N-Bromophthalimide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11601.06
A11601.14
A11601.22
A11601.06EA
30.9
EUR
A11601.06
A11601.14
A11601.22
N-Bromophthalimide ≥98%
N-Bromophthalimide
Purity: 98+%
CAS No.: 2439-85-2
Molecular Formula: C8H4BrNO2
Formula Weight: 226.03
Melting Point: 204-208°
Beilstein Reference: 131211
Formule:
C₈H₄BrNO₂ Smeltpunt: 204…208 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005888 CAS nummer: 2439-85-2 EINECS: 219-467-9 |