Indazole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A11665.03 A11665.06 A11665.14
A11665.03EA 24.7 EUR
A11665.03 A11665.06 A11665.14
Indazole ≥99%
Indazole
Purity: 99% CAS No.: 271-44-3 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 146-149° Boiling Point: 270° Merck Reference: 14,4936 MDL No.: MFCD00005691
Formule: C₇H₆N₂
Kookpunt: 270 °C
Smeltpunt: 146…149 °C
Dichtheid: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005691
CAS nummer: 271-44-3
EINECS: 205-978-4
Merck Index: 14,4936