2-Acetyl-5-chlorothiophene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A11850.09
A11850.18
A11850.09EA
47.5
EUR
A11850.09
A11850.18
2-Acetyl-5-chlorothiophene ≥99%
2-Acetyl-5-chlorothiophene
Purity: 99%
CAS No.: 6310-09-4
Molecular Formula: C6H5ClOS
Formula Weight: 160.62
Flash Point: 108°(226°F)
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 117-118°/17mm
Beilstein Reference: 113936
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005444
Formule:
C₆H₅ClOS Kookpunt: 117…118 °C (17 mmHg) Smeltpunt: 44…48 °C Vlampunt: 108 °C (226 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005444 CAS nummer: 6310-09-4 EINECS: 228-630-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |