Isopropyl cyanoacetate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 13361-30-3
Molecular Formula: NCCH2CO2CH(CH3)2
Formula Weight: 127.14
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 207°
Beilstein Reference: 1756014
MDL No.: MFCD00019842
Formule:
C₆H₉NO₂ Kookpunt: 207 °C Dichtheid: 1,013 Vlampunt: 92 °C (198 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00019842 CAS nummer: 13361-30-3 EINECS: 236-421-3 |