3-Bromo-2-thenoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 3-Bromothiophene-2-carboxylic acid
A11935.03
A11935.06
A11935.03EA
28.1
EUR
A11935.03
A11935.06
3-Bromo-2-thenoic acid ≥97%
3-Bromo-2-thenoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 7311-64-0
Molecular Formula: C5H3BrO2S
Formula Weight: 207.05
Melting Point: 195-196°
Beilstein Reference: 121585
Formule:
C₅H₃BrO₂S Smeltpunt: 195…196 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052291 CAS nummer: 7311-64-0 |