3,5-Dimethylisoxazole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12217.14 A12217.22
A12217.14EA 41.5 EUR
A12217.14 A12217.22
3,5-Dimethylisoxazole ≥99%
3,5-Dimethylisoxazole
Purity: 99% CAS No.: 300-87-8 Molecular Formula: C5H7NO Formula Weight: 97.12 Flash Point: 31°(87°F) Refractive Index: 1.4415 Melting Point: -14° Boiling Point: 142-144° Beilstein Reference: 106324 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00003156
Formule: C₅H₇NO
MW: 97.12 g/mol
Kookpunt: 142…144 °C
Smeltpunt: –14 °C
Dichtheid: 0.992
Vlampunt: 31 °C (87 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003156
CAS nummer: 300-87-8
EINECS: 206-100-2
ADR: 3 III