Dibenzothiophene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 132-65-0
Molecular Formula: C12H8S
Formula Weight: 184.25
Flash Point: 170°(338°F)
Melting Point: 97-100°
Boiling Point: 332-333°
Beilstein Reference: 121101
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004969
Formule:
C₁₂H₈S Kookpunt: 332…333 °C Smeltpunt: 97…100 °C Dichtheid: 1,1295 g/cm³ (125 °C) Vlampunt: 170 °C (338 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004969 CAS nummer: 132-65-0 EINECS: 205-072-9 ADR: 9,III |