4-Chlorobenzoylacetonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A12364.06
A12364.14
A12364.22
A12364.06EA
62
EUR
A12364.06
A12364.14
A12364.22
4-Chlorobenzoylacetonitrile ≥98%
4-Chlorobenzoylacetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 4640-66-8
Molecular Formula: C9H6ClNO
Formula Weight: 179.61
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 743368
Formule:
C₉H₆ClNO Smeltpunt: 128…132 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051625 CAS nummer: 4640-66-8 |