5-Amino-3-methylisoxazole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Methylisoxazol-5-ylamine, 3-Methylisoxazol-5-amine
A12446.06 A12446.03 A12446.14
A12446.06EA 108 EUR
A12446.06 A12446.03 A12446.14
5-Amino-3-methylisoxazole 98%
5-Amino-3-methylisoxazole
Purity: 98+% CAS No.: 14678-02-5 Molecular Formula: C4H6N2O Formula Weight: 98.11 Melting Point: 81-85° Beilstein Reference: 107906
Formule: C₄H₆N₂O
Kookpunt: 194 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 81…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003151
CAS nummer: 14678-02-5
EINECS: 238-719-9