5-Nitrouracil ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Nitrouracil, 5-Nitropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 2,4-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
A12448.14 A12448.22 A12448.36
A12448.14EA 45.5 EUR
A12448.14 A12448.22 A12448.36
5-Nitrouracil ≥98%
5-Nitrouracil
Purity: 98+% CAS No.: 611-08-5 Molecular Formula: C4H3N3O4 Formula Weight: 157.09 Melting Point: ca 300° Beilstein Reference: 10410
Formule: C₄H₃N₃O₄
MW: 157.09 g/mol
Smeltpunt: ∼ 300 °C
Dichtheid: 1.807 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006021
CAS nummer: 611-08-5
EINECS: 210-250-4