2,4-Dichloorfenoxyazijnzuur ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,4-D
A12467.0B A12467.18 A12467.30
A12467.0BEA 311 EUR
A12467.0B A12467.18 A12467.30
2,4-Dichloorfenoxyazijnzuur ≥98%
2,4-Dichloorfenoxyazijnzuur
Purity: 98% CAS No.: 94-75-7 Molecular Formula: C8H6Cl2O3 Formula Weight: 221.04 Odour: Odourless Melting Point: 136-140° Boiling Point: 160°/0.4mm Beilstein Reference: 1214242 Merck Reference: 14,2796 MDL No.: MFCD00004300
Formule: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Kookpunt: 160 °C (0,4 mmHg)
Smeltpunt: 136…140 °C
Dichtheid: 1,42
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004300
CAS nummer: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
Merck Index: 14,2796