Tris(4-chlorophenyl)phosphine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tri(p-chlorophenyl)phosphine, Tris(p-chlorophenyl)phosphine
A12487.03 A12487.06
A12487.03EA 51.5 EUR
A12487.03 A12487.06
Tris(4-chlorophenyl)phosphine ≥97%
Tris(4-chlorophenyl)phosphine
Purity: 97% CAS No.: 1159-54-2 Molecular Formula: C18H12Cl3P Formula Weight: 365.63 Melting Point: 102-103° Beilstein Reference: 751458
Formule: C₁₈H₁₂Cl₃P
Kookpunt: 431 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 102…103 °C
Dichtheid: 1,449 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013639
CAS nummer: 1159-54-2
EINECS: 214-596-7