Ethyl crotonate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A12529.0E
A12529.22
A12529.36
A12529.0EEA
482
EUR
A12529.0E
A12529.22
A12529.36
Ethyl crotonate ≥98%
Ethyl crotonate
Purity: 98%
CAS No.: 623-70-1
Molecular Formula: CH3CH=CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 2°(36°F)
Boiling Point: 141-143°
UN No.: 1862
MDL No.: MFCD00009289
Formule:
C₆H₁₀O₂ Kookpunt: 141…143 °C Smeltpunt: –79 °C Dichtheid: 0,918 Vlampunt: 2 °C (36 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009289 CAS nummer: 623-70-1 EINECS: 210-808-7 UN: 1862 ADR: 3,II Merck Index: 13,02625 |