6-Aminobenzothiazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
6-Amino-1,3-benzothiazole, Benzothiazol-6-ylamine
A12601.03
A12601.06
A12601.03EA
52
EUR
A12601.03
A12601.06
6-Aminobenzothiazole ≥98%
6-Aminobenzothiazole
Purity: 98+%
CAS No.: 533-30-2
Molecular Formula: C7H6N2S
Formula Weight: 150.20
Melting Point: 86-90°
Beilstein Reference: 116381
Merck Reference: 14,425
MDL No.: MFCD00015461
Formule:
C₇H₆N₂S Smeltpunt: 86…90 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00015461 CAS nummer: 533-30-2 EINECS: 208-559-4 Merck Index: 14,425 |