Trimethylsulphonium iodide ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A12639.0B
A12639.18
A12639.30
A12639.0BEA
848
EUR
A12639.0B
A12639.18
A12639.30
Trimethylsulphonium iodide ≥99%
Trimethylsulphonium iodide
Purity: 99%
CAS No.: 2181-42-2
Molecular Formula: (CH3)3SI
Formula Weight: 204.07
Melting Point: ca 215° subl.
Beilstein Reference: 3555192
Formule:
C₃H₉IS Dichtheid: 1,922 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011632 CAS nummer: 2181-42-2 EINECS: 218-555-4 |