α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A12749.03
A12749.06
A12749.03EA
38.3
EUR
A12749.03
A12749.06
α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluene 98%
α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 368-71-8
Molecular Formula: C7H7F3N2
Formula Weight: 176.14
Melting Point: 58-62°
Beilstein Reference: 909258
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042456
Formule:
C₇H₇F₃N₂ Kookpunt: 101…102 °C (7 mmHg) Smeltpunt: 58…62 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042456 CAS nummer: 368-71-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |