2-(Methylthio)aniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(Methylmercapto)aniline
A12762.06 A12762.14 A12762.22
A12762.06EA 37.9 EUR
A12762.06 A12762.14 A12762.22
2-(Methylthio)aniline ≥98%
2-(Methylthio)aniline
Purity: 98% CAS No.: 2987-53-3 Molecular Formula: C7H9NS Formula Weight: 139.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6240 Boiling Point: 233-234° Beilstein Reference: 386211 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007708
Formule: C₇H₉NS
MW: 139.22 g/mol
Kookpunt: 233…234 °C
Dichtheid: 1.111
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007708
CAS nummer: 2987-53-3
EINECS: 221-055-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III