Trityl bromide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A12864.09 A12864.18 A12864.36
A12864.09EA 30.8 EUR
A12864.09 A12864.18 A12864.36
Trityl bromide ≥98%
Trityl bromide
Purity: 98% CAS No.: 596-43-0 Molecular Formula: BrC(C6H5)3 Formula Weight: 323.24 Melting Point: 152-156° Boiling Point: 230°/15mm UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000120
Formule: (C₆H₅)₃CBr
Kookpunt: 230 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 152…156 °C
Dichtheid: 1,55
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000120
CAS nummer: 596-43-0
EINECS: 209-884-4
UN: 1759
ADR: 8,III