4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13051.03
A13051.06
A13051.14
A13051.03EA
29.6
EUR
A13051.03
A13051.06
A13051.14
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid ≥98%
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4919-37-3
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 221-226°
Beilstein Reference: 2576289
Formule:
C₉H₁₀O₃ Smeltpunt: 221…226 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016536 CAS nummer: 4919-37-3 |