4-CPA ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-CPA
A13065.0E
A13065.22
A13065.36
A13065.0EEA
329
EUR
A13065.0E
A13065.22
A13065.36
4-CPA ≥98%
4-CPA
Purity: 98+%
CAS No.: 122-88-3
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
Melting Point: 156-161°
Beilstein Reference: 1211804
Formule:
(C₆H₄Cl)OCH₂COOH MW: 186.59 g/mol Kookpunt: 308 Smeltpunt: 156…161 °C Dichtheid: 1.53 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004305 CAS nummer: 122-88-3 EINECS: 204-581-3 |